densidade de vapor
5.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
22 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99.75%
pb
−64 °C/1 mmHg (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
chave InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases