295582
Nitrogen dioxide
≥99.5%
Sinônimo(s):
Dinitrogen tetroxide, Nitrogen peroxide, Nitrogen tetroxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.58 (21 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
14.33 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
pb
21 °C (lit.)
pf
−11 °C (lit.)
densidade
2.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]=O
InChI
1S/NO2/c2-1-3
chave InChI
JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?