densidade de vapor
2.38 (21 °C, vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
gas
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
reaction type: Polymerization Reactions
p.e.
−100 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
chave InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?