294160
2-Methylaziridine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Propyleneimine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pressão de vapor
140 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
90%
contém
sodium hydroxides as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4125 (lit.)
pb
66-67 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CN1
InChI
1S/C3H7N/c1-3-2-4-3/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
OZDGMOYKSFPLSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- new metallacycles and carbine complexes
- polyurethanes (thermoresponsive polymer) via copolymerization with supercritical CO2
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)