293830
1,2-Bis(trimethylsiloxy)cyclobutene
≥95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
58-59 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC1=C(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-13(2,3)11-9-7-8-10(9)12-14(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
chave InChI
WOBRFSDEZREQAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?