Documentos Principais
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 433,00
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 433,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(Br)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
183.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
contém
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
p.e.
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
chave InChI
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3