291919
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
260-265 °C (lit.)
solubilidade
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N NaOH in methanol)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2CCNCc2cc1OC
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-6,12H,3-4,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?