291366
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
190-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
chave InChI
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3