Documentos Principais
291242
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
40 wt. % paste in H2O
Sinônimo(s):
Oleic acid potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
Número CAS:
Peso molecular:
320.55
Beilstein:
4167152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
40 wt. % paste in H2O
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
chave InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Descrição geral
Small-angle neutron-scattering study of microimulsions of potassium oleate, n-hexadecane, water and cosurfactant has been reported[1].
Aplicação
Potassium oleate has been used in the preparation of:
  • nickel nanorods with a diameter of 8-10nm and a length of 100-200nm[2]
  • aqueous sols of calcium olcate[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Small-angle neutron-scattering study of W/O n-hexadecane, potassium oleate, water and alcohol CnH2n+ 1OH (n= 5-8) microemulsions: effect of water concentration.
Caponetti E, et al.
Langmuir, 6(11), 1628-1634 (1990)
Precipitation phenomena of heavy metal soaps in aqueous solutions: I. Calcium oleate.
Matijevic E, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 22(5), 419-429 (1966)
The preparation of nickel nanorods in water-in-oil microemulsion.
Ni X-M, et al.
Journal of Crystal Growth, 252(4), 612-617 (2003)