290637
cis-1,2-Dimethylcyclohexane
99%
Sinônimo(s):
cis-Hexahydro-o-xylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
28 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
579 °F
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
129-130 °C (lit.)
densidade
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
chave InChI
KVZJLSYJROEPSQ-OCAPTIKFSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?