Documentos Principais
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
116-119 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)