Documentos
290335
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
184.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
216-218 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
chave InChI
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
Aplicação
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3