Documentos Principais
290114
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Sinônimo(s):
4-Methyl-3-nitro-2-pyridone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
139125
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
229-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-7-6(9)5(4)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9)
chave InChI
HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The conformational stability and the vibartional analysis of 2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Balachandran V, et al.
Journal of Molecular Structure, 1013, 75-85 (2012)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with