Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
64-65 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
RNABGKOKSBUFHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?