Key Documents
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
208-210 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
chave InChI
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3