Documentos Principais
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
About This Item
Fórmula linear:
C6H9CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
124.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
75%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
155-157 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CCCCC1
Outras notas
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)