Documentos
284904
Sigma-Aldrich
Piperazine dihydrochloride hydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N2 · 2HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
159.06 (anhydrous basis)
Beilstein:
3551215
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH.H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;/h5-6H,1-4H2;2*1H;1H2
chave InChI
ZQVBNUIFDLXAFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves