284599
Anabasine
≥97%
Sinônimo(s):
2-(3-Pyridyl)piperidine, Neonicotine
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
p.e.
96 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
chave InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?