Documentos Principais
283495
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(Br)F
Número CAS:
Peso molecular:
189.02
Beilstein:
2242693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
densidade
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-fluorotoluene has been used in the preparation of:
  • 5-bromo-2-fluorobenzyl bromide via N-bromosuccinimide (NBS) bromination, required for the synthesis of crown bromofluorobenzene
  • 3-(4-fuoro-3-methylphenyl)acrylamide
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Facilitated catecholamine transport through bulk and polymer-supported liquid membranes.
Paugam M-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(41), 9820-9825 (1996)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 233-233 (1999)