Key Documents
282847
Sigma-Aldrich
2-Nitroresorcinol
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3-1,3-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
155.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
temperatura de autoignição
800 °F
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
chave InChI
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3