282138
Bis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinônimo(s):
Methylenebis(trimethylsilane)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
chave InChI
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?