Documentos Principais
281921
Sigma-Aldrich
Allyl propyl ether
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
densidade
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOCC=C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)