Documentos Principais
281727
Sigma-Aldrich
3,3′-(Ethylenedioxy)diphenol
85%, technical grade
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
solid
pf
157-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
chave InChI
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)