Documentos Principais
281611
Sigma-Aldrich
Tamoxifeno
96%
Sinônimo(s):
(Z)-1-(p-dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
371.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
pf
97-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
chave InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antagonista de estrogênio na glândula mamária. Ele bloqueia a produção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) estimulada por estradiol em células tumorais da mama. Inibidor da proteína quinase C.
Inibidor da proteína quinase C. Induz apoptose em linhagens celulares de glioma maligno humano. O tamoxifeno e seu metabólito 4-hidroxitamoxifeno são modificadores seletivos da resposta ao estrogênio (SERMs) que agem como antagonistas de estrogênio na glândula mamária. Ele bloqueia a produção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) estimulada por estradiol em células tumorais da mama.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)