Key Documents
280178
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, predominantly syn
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
215.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
195-197 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
oxime
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
chave InChI
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
Aplicação
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)