Documentos Principais
278009
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyltin dichloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2SnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
303.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
66 °C/3 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organometallics, 8, 2871-2871 (1989)