Documentos Principais
276251
Sigma-Aldrich
Hydroquinone diacetate
98%
Sinônimo(s):
1,4-Diacetoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
121-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)