276200
Tributylhexadecylphosphonium bromide
97%
Sinônimo(s):
Hexadecyltributylphosphonium bromide, TBHDPB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?