Documentos Principais
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
235.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
chave InChI
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)