274542
2-Bromo-2′-nitroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
2′-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges