Documentos Principais
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)-1,2-ethanediol
98%
Sinônimo(s):
2-Nitrostyrene glycol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
96-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
chave InChI
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)