About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(CH3)=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
285-286 °C (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(c1ccccc1)=C(\C)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-12H,1H3/b13-12+
chave InChI
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Aplicação
trans-α-Methylstilbene was used in the synthesis of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Steve Nanchen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(17), 4550-4558 (2006-03-25)
Two libraries of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit were synthesized. Deprotonation of the imidazolium salts and complexation of the resulting oxazoline-carbene ligands to iridium(I) was achieved in one step by mixing the imidazolium salts with NaOtBu and