Documentos Principais
273384
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CCl3C(=NH)OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
190.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
chave InChI
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)