Documentos Principais
272205
Sigma-Aldrich
6-(Dimethylamino)fulvene
98%
Sinônimo(s):
5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 4.634,00
R$ 4.634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 4.634,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
6-(Dimethylamino)fulvene was used in the synthesis of chiral cyclopentadienyllithiums substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Guaiazulene 99%
Sigma-Aldrich
G11004
Guaiazulene
Toshimasa Suzuka et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3355-3359 (2002-05-11)
Enantioselective addition of aryllithiums 2a-d (Ar = Ph (a), 2-MeC(6)H(4) (b), 2-MeOC(6)H(4) (c), 1-naphthyl (d)) to 6-(dimethylamino)fulvene (1) in the presence of (-)-sparteine in toluene at -78 degrees C generated chiral cyclopentadienyllithiums (4) substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group, where the