Documentos Principais
272086
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC10H6CHO
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13NO/c1-14(2)13-8-7-10(9-15)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-9H,1-2H3
chave InChI
XCQFZIFIUMBSAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde was used in the preparation of leuco base via reaction with 1-phenylpyrrolidine in dilute HCl.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The effects of cyclic terminal groups in di-and tri-arylmethane dyes. Part 2. 1 Steric and electronic effects in derivatives of Victoria Blue.
Guinot SG, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 297-304 (1998)