Documentos Principais
271640
Sigma-Aldrich
Sodium hippurate hydrate
99%
Sinônimo(s):
Benzoylaminoacetic acid sodium salt, Hippuric acid sodium salt hydrate, N-Benzoylglycine sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)