268895
1-Methoxy-2-propanol
98%
Sinônimo(s):
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.12 (vs air)
pressão de vapor
10.9 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
532 °F
Lim. expl.
13.8 %
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
118-119 °C
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?