Key Documents
268763
Sigma-Aldrich
Brometo de dodeciltrimetilamônio
99%
Sinônimo(s):
Brometo de lauriltrimetilamônio
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
308.34
Beilstein:
3597463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
246 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jade E LaDow et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4219-4226 (2011-07-29)
A series of cationic amphiphiles, each with an aromatic core, was prepared and investigated for antimicrobial properties. The synthesized amphiphiles in this study are bicephalic (double-headed) in that they each possess two trimethylammonium head groups and a single linear alkoxy