268380
Stearic acid
≥98%
Sinônimo(s):
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 173.7 °C)
Ensaio
≥98%
p.e.
361 °C (lit.)
pf
67-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?