Documentos Principais
265292
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
176.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5157 (lit.)
densidade
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
chave InChI
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-oxocyclohex-1-enyl 2,4-difluorobenzoate[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and conjugate additions of 2, 3, 4, 9-tetrahydro-1H-xanthene-1, 9-diones.
Gabbutt CD, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 12, 1819-1824 (1997)