Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
chave InChI
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?