Ensaio
97%
pf
92-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2c(cc1N)oc3ccccc23
InChI
1S/C13H11NO2/c1-15-13-6-9-8-4-2-3-5-11(8)16-12(9)7-10(13)14/h2-7H,14H2,1H3
chave InChI
SGQVWNYSHWQNOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3