Key Documents
264504
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
153.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4834 (lit.)
densidade
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
chave InChI
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup