263893
Phenoxazine
≥99%, purified by sublimation
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
purificado por
sublimation
pf
156-159 °C (lit.)
solubilidade
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethanol: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
chave InChI
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?