262692
Phenanthridine
≥99%, purified by sublimation
Sinônimo(s):
Benzo[c]quinoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
purificado por
sublimation
p.e.
349 °C/769 mmHg (lit.)
pf
104-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
chave InChI
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?