262382
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile
99%
Sinônimo(s):
Pivaloylacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
125-126 °C/22 mmHg (lit.)
pf
66-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO/c1-7(2,3)6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
chave InChI
MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile
- 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?