Documentos Principais
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
540.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
192-193 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
chave InChI
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)