26130
3-Chloropropionaldehyde diethylacetal
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
3-Chloro-1,1-diethoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
contém
~0.5% CaCO3 as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
p.e.
84 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCCl)OCC
InChI
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-[4-[[3-(2, 4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, an acyclic analog of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid
- 1-(D,L)-(3′-amino, 3′-carboxypropyl)uracil, nucleoamino acid
- 7-methoxychromanone
- grignard reagent
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?