261092
Europium
ingot, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace rare earth metals basis
forma
ingot
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
resistividade
81 μΩ-cm, 20°C
pb
1527 °C (lit.)
pf
822 °C (lit.)
densidade
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
chave InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.