Documentos
260568
Sigma-Aldrich
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime
98%
Sinônimo(s):
Isonitrosoacetone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
87.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
65-67 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
chave InChI
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3